Learn More
Novus Biologicals™ Mrc2 Antibody (Quark patent anti-ENDO 180) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
Antígeno Mrc2
Clon Quark patent anti-ENDO 180
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30045429
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28883-50ug
50 μg
213.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30048483
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28883-100ug
100 μg
338.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30045423
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP3-28883-1mg
1 mg
920.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Mrc2 Monoclonal antibody specifically detects Mrc2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
Mrc2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
CD Markers, Cell Biology, Immunology
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD280 antigen, CD280C-type mannose receptor 2, CLEC13EUPAR-associated protein, ENDO180C-type lectin domain family 13 member E, Endocytic receptor 180, KIAA0709FLJ35911, Macrophage mannose receptor 2, mannose receptor, C type 2, UPARAPendocytic receptor (macrophage mannose receptor family), urokinase plasminogen activator receptor-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Urokinase-type plasminogen activator receptor-associated protein
MRC2/ CD280
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Quark patent anti-ENDO 180
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q9UBG0
9902
IgG1
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.