Learn More
Novus Biologicals™ Mrc2 Antibody (Quark patent anti-ENDO 180) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Especificaciones
| Antígeno | Mrc2 |
|---|---|
| Clon | Quark patent anti-ENDO 180 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30045429
|
Novus Biologicals™
NBP3-28883-50ug |
50 μg |
213.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30048483
|
Novus Biologicals™
NBP3-28883-100ug |
100 μg |
338.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30045423
|
Novus Biologicals™
NBP3-28883-1mg |
1 mg |
920.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Mrc2 Monoclonal antibody specifically detects Mrc2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssayEspecificaciones
| Mrc2 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| CD Markers, Cell Biology, Immunology | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| CD280 antigen, CD280C-type mannose receptor 2, CLEC13EUPAR-associated protein, ENDO180C-type lectin domain family 13 member E, Endocytic receptor 180, KIAA0709FLJ35911, Macrophage mannose receptor 2, mannose receptor, C type 2, UPARAPendocytic receptor (macrophage mannose receptor family), urokinase plasminogen activator receptor-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Urokinase-type plasminogen activator receptor-associated protein | |
| MRC2/ CD280 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| Quark patent anti-ENDO 180 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q9UBG0 | |
| 9902 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel