missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MRAS Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (18E11)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17950183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17950183 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17950183 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA550063

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MRAS Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ELISA

MRAS is a member of the RAS superfamily of GTP-binding proteins which are membrane-anchored, intracellular signal transducers responsible for a variety of normal cellular functions. MRAS is oncogenically activated in a significant fraction of tumors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MRAS
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 18E11
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica MRAS
N.º de referencia del gen O14807
Alias de gen 2900078C09Rik; AI326250; MRAS; M-RAs; Muscle and microspikes Ras; muscle RAS oncogene homolog; ras-related protein M-Ras; Ras-related protein R-Ras3; RRAS3; R-RAS3; Xras; X-Ras
Símbolos de los genes MRAS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MRAS.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22808
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.