missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MR1 Antibody (MR1/7578) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-26944JF635
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
MR1 Monoclonal antibody specifically detects MR1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| MR1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 635 | |
| Class I histocompatibility antigen-like protein, FLJ31593, HLALS, major histocompatibility complex class I-related gene protein, major histocompatibility complex, class I-like sequence, major histocompatibility complex, class I-related, MHC class I-like antigen MR-1, MHC class I-related gene protein, MHC class-I related-gene protein | |
| Recombinant fragment (around aa50-250) of human MR1 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 3140 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| MR1/7578 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido