Descripción
- Pantalla digital para facilitar el ajuste y la monitorización.
- Circuito de seguridad independiente que desconecta el calentamiento si la temperatura de la placa calefactora supera en 25 °C la temperatura establecida.
- Ajuste digital de velocidad y temperatura.
- Botón de modo de agitación iluminado.
- Interruptor de encendido/apagado de la calefacción iluminado para evitar el calentamiento involuntario.
- Indicador de calor residual para evitar riesgos de quemaduras cuando el calor está apagado.
- Actualizable con sensor de temperatura opcional para un control preciso de la temperatura, protección contra sobredisparo y resultados reproducibles.
- Circuito de seguridad que desconecta el calentamiento si el sensor de temperatura opcional no está sumergido en la recipiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura (métrico) | Hasta 300 °C |
| Tipo | Placa calefactora de agitación magnética |
| Intervalo de agitación | De 100 a 1400 rpm |