Learn More
Heidolph™ Paquete de agitador de placa calefactora MR Hei-Tec, 300 °C, siluminio.
Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
tipo de tapón:
UE, Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El paquete incluye
- Agitador magnético MR Hei-Tec
- Sensor de temperatura Pt 1000 (AISI 316TI).
- Sistema de sujeción Pt 1000 (incluye varilla de soporte y fijación con entrada de cable).
El agitador magnético MR Hei-Tec ofrece mayores exigencias y resultados reproducibles.
- La pantalla digital permite ajustar y controlar fácilmente los valores que aparecen en la pantalla iluminada.
- El circuito de seguridad independiente apagará la calefacción si la temperatura de la placa calefactora supera 25 °C la temperatura establecida.
- Ajuste de velocidad digital de 100 a 1.400 rpm con precisión del 2 % y ajuste de temperatura hasta 300 °C.
- Un interruptor de encendido/apagado independiente para la calefacción evita un calentamiento involuntario. Si la calefacción está encendida, el botón de encendido/apagado se ilumina para el control visual.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aluminio con revestimiento de cerámica |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Varilla de soporte y accesorio con entrada de cable. |
| Tipo de controlador | Electrónico |
| Modelo | MR Hei-Tec |
| Tamaño | 145 mm (Diám) |
| Altura (métrico) | 94 mm |
| Temperatura (métrico) | De 20 °C a 300 °C |
| Temperatura ambiente | De 0 °C a 40 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Mostrar más |