Learn More
Heidolph™ Agitador magnético con placa calefactora serie MR con sensor de temperatura Pt1000, 20 °C a 300 °C, siluminio.
Código de producto. 14891311 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
UE, Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón unitSize
14891311 UE, Reino Unido cada uno
1 options
Código de producto. 14891311
Marca: Heidolph™ 5053008100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de agitación: De 100 a 1400 rpm; Forma: Redondo; Tamaño: 145 mm de diám.; Carga máx. de muestra: 25 kg
Alcanza una temperatura máxima de 300 °C con rapidez gracias a su potencia de calefacción de 800 W. Los circuitos de seguridad evitan un sobrecalentamiento de la placa calefactora: Si se sobrepasa la temperatura el calentamiento se apagará inmediatamente. El potente campo magnético permite la agitación de medios con una viscosidad incluso mayor o la agitación de un volumen de 20 litros de agua con facilidad. La velocidad variable se puede ajustar de 30 a 1.400 rpm con una precisión de ±1 % para una mezcla suave.
El agitador magnético MR Hei-Tec ofrece mayores exigencias y resultados reproducibles.
  • La pantalla digital permite ajustar y controlar fácilmente los valores que aparecen en la pantalla iluminada.
  • El circuito de seguridad independiente apagará la calefacción si la temperatura de la placa calefactora supera 25 °C la temperatura establecida. Ajuste de velocidad digital de 100 a 1.400 rpm con precisión del 2 % y ajuste de temperatura hasta 300 °C.
  • Un interruptor de encendido/apagado independiente para la calefacción evita un calentamiento involuntario. Si la calefacción está encendida, el botón de encendido/apagado se ilumina para el control visual.
EL agitador magnético MR Hei-End es óptimo para la máxima seguridad.
  • Un circuito de seguridad independiente apaga la calefacción a un valor de temperatura preprogramado por el operador entre 10 y 25 °C por encima de la temperatura establecida.
  • Se requiere una medida de seguridad operativa adicional para cambiar los parámetros, lo que evita cambios no deseados en el ajuste real.
  • La pantalla digital permite ajustar y controlar fácilmente los valores que aparecen en la pantalla iluminada. Ajuste de velocidad de 30 a  1.400 rpm con una precisión del 1 % y ajuste de temperatura hasta 300 °C.
    • El indicador de calor residual de la placa de cocción en la pantalla digital se ilumina cuando la unidad se apaga y la temperatura de la placa de cocción está por encima de 50 °C para evitar lesiones accidentales al operador.
    • Para proteger la muestra del sobrecalentamiento, un circuito de seguridad apaga el calentamiento si el sensor de temperatura no está sumergido en el recipiente del medio.
    • Un interruptor de encendido/apagado independiente para la calefacción evita un calentamiento involuntario. Si la calefacción está encendida, el botón de encendido/apagado se ilumina para el control visual.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio con revestimiento de cerámica
Tensión 230 V
Incluye Sensor de temperatura PT1000
Tipo de controlador Electrónico
Modelo MR Hei-Tec
Tamaño 145 mm (Diám)
Altura (métrico) 94 mm
Temperatura (métrico) De 20 °C a 300 °C
Temperatura ambiente De 0 °C a 40 °C
Frecuencia 50 Hz
Anchura (métrico) 277 mm
Longitud (métrico) 173 mm
Vataje 800 W
Peso (métrico) 2,6 kg
Tipo Agitador
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 25 kg
tipo de tapón UE, Reino Unido
N.º de posiciones Varios
Tamaño máx. del recipiente 20 L
Intervalo de agitación De 100 a 1400 rpm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 173 x 277 x 94 mm
Pantalla Digital