Learn More
Thermo Scientific™ Recipiente de congelación Mr. Frosty™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11325674
Click to view available options
Admite:
12 (tubos de 3,6 ml)
12 (tubos de 4,5 a 5,0 ml)
18 (tubos de 1,0 a 2,0 ml)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11325674
Marca: Thermo Scientific™ 51000050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Congele células en tubos de 1 a 5 ml mediante el recipiente de congelación Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, diseñado para conseguir una velocidad de refrigeración muy próxima a - 1 °C/min.
Congele células en tubos de 1 a 5 ml mediante el recipiente de congelación Thermo Scientific™ Mr. Frosty™. Este sistema fácil de utilizar se ha diseñado para conseguir una velocidad de refrigeración muy próxima a - 1 °C/min, velocidad óptima para la conservación de células.
Contenedores de policarbonato con cierre azul de polietileno de alta densidad. Soporte para viales gris de polietileno de alta densidad, accesorio de espuma.
  • Admite entre 12 y 18 tubos y tiene una altura de perfil de 86 o 151 mm (3,44 o 5,31 pulg), por lo que permiten ahorrar un valioso espacio en el congelador durante el proceso de refrigeración
  • La tapa de rosca protege las muestras del interior en caso de caída accidental del recipiente
  • Elimina la necesidad de utilizar dispositivos de espuma improvisados y poco fiables
  • Fácil de usar: solo se necesita alcohol isopropílico al 100 % y un congelador mecánico
  • No entra en contacto con el alcohol, por lo que se evita la absorción de líquidos, la eliminación de etiquetas o poner en peligro la impresión manual de los tubos
Información sobre pedidos:
Los contenedores tienen un tapón de 120 mm (4,75 pulg) de diámetro
Incluye:
Requiere:
Alcohol isopropílico y un congelador mecánico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 151 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Material Policarbonato
Tipo Recipiente de congelación
Color Tapa azul transparente
Capacidad (métrico) 5 ml
Admite 12 (tubos de 4,5 a 5,0 ml)
Intervalo de temperatura -1 °C
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.