missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MPZL3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15980715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15980715 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15980715

Marca: Invitrogen™ PA572042

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MPZL3 Polyclonal Antibody for Western Blot

MPZL3 mediates homophilic cell-cell adhesion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MPZL3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica MPZL3
N.º de referencia del gen Q3V3F6, Q6UWV2
Alias de gen 5430427F17Rik; A530065I17Rik; Ig-like domain-containing protein UNQ2966; MPZL3; myelin protein zero like 3; myelin protein zero-like 3; myelin protein zero-like protein 3; rc; UNQ2966/PRO7425
Símbolos de los genes MPZL3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 173-202 amino acids from the C-terminal region of human MPZL3.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 196264, 319742
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.