missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPZL3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™

Código de producto. 16166929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16166929 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16166929

Marca: Abnova H00196264B01P.50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Polyclonal Antibody

Sequence: MQQRGAAGSRGCALFPLLGVLFFQGVYIVFSLEIRADAHVRGYVGEKIKLKCTFKSTSDVTDKLTIDWTYRPPSSSHTVSIFHYQSFQYPTTAGTFRDRISWVGNVYKGDASISISNPTIKDNGTFSCAVKNPPDVHHNIPMTELTVTERGFGTMLSSVALLSILVFVPSAVVVALLLVRMGRKAAGLKKRSRSGYKKSSIEVSDDTDQEEEEACMARLCVRCAECLDSDYEETY

Especificaciones

Antígeno MPZL3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica myelin protein zero-like 3
N.º de referencia del gen NM_198275
Alias de gen -
Símbolos de los genes MPZL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MPZL3 (NP_938016.1, 1 a.a. ∼ 235 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 196264
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.