Learn More
MPZL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | MPZL2 |
|---|---|
| Concentración | 0.31 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16839093
|
Proteintech
11787-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16829093
|
Proteintech
11787-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This antibody can be used to detect endogenous MPZL2, however, the reason for the additional band of 32 kDa is still unknown.
Epithelial V-like antigen (EVA) is expressed in thymus epithelium and strongly downregulated by thymocyte developmental progression. This gene is expressed in the thymus and in several epithelial structures early in embryogenesis.Especificaciones
| MPZL2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O60487, O70255 | |
| 10205, 14012, 300679 | |
| MPZL2 Fusion Protein Ag2419 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MPZL2 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Epithelial V like antigen 1, EVA, EVA1, MPZL2, myelin protein zero like 2 | |
| MPZL2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |