Learn More
CPC (Colder) MPX™ Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Body, Non-Valved
Código de producto. 30052956
Change view
Click to view available options
Color:
Tinción ámbar
Tinte púrpura
Manguera dentada:
Cuerpo de manguera dentada
Cuerpo de manguera dentada con cierre
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Manguera dentada unitSize
30052956 Tinte púrpura Cuerpo de manguera dentada paquete de 25
30053715 Tinción ámbar Cuerpo de manguera dentada con cierre paquete de 25
30053034 Tinte púrpura Cuerpo de manguera dentada con cierre paquete de 25
30052962 Tinción ámbar Cuerpo de manguera dentada paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30052956 Proveedor CPC (Colder) N.º de proveedor 5011308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect to a coupling insert to quickly create a sterile fluid pathway
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling inserts for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.5 in. nominal flow path size
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 1/2 in.
Material Policarbonato
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°F
Cantidad de embalaje 25/Pk.
Manguera dentada Cuerpo de manguera dentada
Puerto de salida Quick Disconnect Body x Hose Barb
Método de esterilización 121°C
Forma Straight
Color Tinte púrpura