Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ARN vírico MPure™
Código de producto. 15799200 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
:
48 preparaciones
Código de producto. 15799200
Marca: MP Biomedicals™ 117022140
Extraiga el ARN vírico de muestras biológicas humanas como suero, plasma, orina, CSF y otros fluidos sin células
  • Protocolo de purificación completamente automatizado
  • Tiempos de ejecución de tan solo 40 minutos
  • El ARN se puede utilizar inmediatamente en aplicaciones posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Descripción Kit de extracción de ARN vírico
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Especímenes biológicos humanos (plasma, suero, otros fluidos libres de células)
Para utilizar con (equipo) Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12
Para utilizar con (aplicación) Purificación de RNA
Incluye Proteinasa K, 30 μL; tampón de lisis 2, 720 μL; tampón de unión 1, 1000 μL; solución de gránulos magnéticos, 800 μL; tampón de lavado 1, 1000 μL; tampón de lavado 2 1000 μL; tampón de lavado 3, 1000 μL; tampón de elución 1, 1000 μL; tampón de elución 2, 1000 μL; agua libre de RNasa, 1000 μL; agua libre de RNasa, 1000 μL
N.º de reacciones 48 preparaciones
Tamaño de muestra De 100 a 400 μl