Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ácidos nucleicos víricos/patógenos MPure™ B
Código de producto. 15789200 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
48 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15789200 48 preparaciones 1 set
1 options
Código de producto. 15789200 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 117022130
Para cultivo bacteriano, muestras de hisopos y muestras medioambientales
El kit de extracción de ácidos nucleicos víricos/patógenos MPure B se utiliza con el instrumento MPure-12 para la extracción de ADN/ARN vírico y bacteriano a partir de cultivos bacterianos, muestras de hisopos y muestras medioambientales. Las muestras iniciales incluyen especímenes clínicos como esputo, lavado broncoalveolar, fluidos corporales sin células, orina, muestras respiratorias, cultivo bacteriano sólido o en suspensión y muestras medioambientales como suelo, agua y heces. El kit contiene todo lo necesario para la preparación de muestras. Sin embargo, para muestras duras (suelo o heces), la preparación de muestras usando instrumentos FastPrep™ y tubos de matriz de lisado puede aumentar considerablemente los rendimientos y acortar los tiempos de procesamiento.
  • Protocolo de purificación completamente automatizado
  • Puede ejecutarse en tan solo 55 minutos
  • Los ácidos nucleicos extraídos se pueden utilizar en aplicaciones posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Descripción Kit de extracción de ácidos nucleicos víricos/patógenos B
Tipo de muestra Bacteria, Virus, Hisopo
Para utilizar con (equipo) Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ácidos nucleicos; ADN/ARN vírico y bacteriano de muestras ricas en células
Incluye Proteinasa K: 40 μL; Tampón de lisis 2: 720 μL; Tampón de unión 1: 720 μL; Solución de gránulos magnéticos: 800 μL; Tampón de lavado 1: 1000 μL; Tampón de lavado 2: 1000 μL; Tampón de lavado 3: 1000 μL; Tampón de elución 1: 1000 μL; Tampón de elución 2: 1000 μL; Tampón BL2: 400 μl
N.º de reacciones 48 preparaciones
Volumen de muestra Sedimiento de bacterias: 100-200 μl/hasta 109 bacterias (diámetro exterior de aproximadamente 600 = 3); colonia bacteriana: De 100 a 200 μl/de 1 a 3 colonias; muestras de hisopo: Medios de transporte líquidos de 100 a 200 μl
Tiempo de prueba En tan solo 55 minutos