Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ADN TB de MPure™
Código de producto. 15779210 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
48 preparaciones
Código de producto.
15779210 48 preparaciones
1 options
Código de producto. 15779210
Marca: MP Biomedicals™ 117022800
Para la extracción de ADN genómico de Mycobacteria spp (p.ej. Mycobacterium tuberculosis) de diferentes especímenes
  • Variedad de muestras biológicas incluyendo esputos, lavado broncoalveolar, pus, sangre, fluidos corporales sin células, muestras de orina y respiratorias
  • Cultivo bacteriano sólido o suspendido
  • Protocolo de purificación completamente automatizado
  • Tiempos de ejecución de tan solo 60 minutos
  • El ADN se puede utilizar inmediatamente en aplicaciones posteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Descripción Kit de extracción de ADN TB
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Especímenes de Mycobacterium
Para utilizar con (equipo) Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12
Para utilizar con (aplicación) Purificación de DNA
Incluye Solución de proteinasa K, 40 μL; tampón de lisis 2, 720 μL; tampón de unión 1, 720 μL; solución de gránulos magnéticos, 800 μL; tampón de lavado 1, 1000 μL; tampón de lavado 2, 1000 μL; tampón de lavado 3, 1000 μL; tampón de elución 1, 1000 μL; tampón de elución 2, 1000 μL; tampón N1, 400 μL
N.º de reacciones 48 preparaciones
Tiempo de prueba En tan solo 60 minutos