Learn More
MP Biomedicals™ Kit de extracción de ADN sanguíneo MPure™ 200
Código de producto. 15759200 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
48 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15759200 48 preparaciones 1 set
1 options
Código de producto. 15759200
Marca: MP Biomedicals™ 117022100
Para la extracción de ADN de sangre completa de mamíferos o una suspensión de células sanguíneas de mamíferos
El kit de extracción de ADN sanguíneo MPure 200 se utiliza con el sistema aNAP Mpure-12 para la extracción de ADN de 100-400 μL de sangre completa de mamíferos o una suspensión de células sanguíneas de mamíferos. Los ácidos nucleicos extraídos del kit de extracción de ADN sanguíneo MPure 200 se pueden utilizar en una serie de aplicaciones posteriores, entre las que se incluyen: PCR, qPCR, secuenciación (NGS), micromatrices, RFLP y análisis Southern Blot.
  • Para la extracción de ADNg receptor, ADN mitocondrial y vírico
  • Extrae ADN de 100-400 µl de sangre completa de mamíferos
  • Los ácidos nucleicos se pueden utilizar inmediatamente en aplicaciones posteriores
  • Completamente automatizado
  • Puede ejecutarse en tan solo 50 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente
Descripción Kit de extracción de ADN sanguíneo 200
Tipo de muestra Células leucocíticas, Leucocitos, Células de sangre completa
Para utilizar con (equipo) Sistema automatizado de purificación de ácidos nucleicos MPure-12
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ácido nucleico
Incluye Solución de proteinasa K, 40 μL; tampón de lisis 2, 1000 μL; tampón de unión 1, 600 μL; solución de gránulos magnéticos, 800 μL; tampón de lavado 1, 1000 μL; tampón de lavado 2, 1000 μL; tampón de lavado 3, 1000 μL; tampón de elución 1, 1000 μL; tampón de elución 2, 1000 μL
N.º de reacciones 48 preparaciones
Volumen de muestra De 100 a 400 μl de sangre completa (recuento de leucocitos de menos de 2 x 104 células/μl); concentración de leucocitos de 100 a 400 μl (no contienen más de 5 x 106 células); capa leucocítica de 100 a 400 μl
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MPure Blood DNA Extraction Kit 200
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, guanidine hydrochloride,triton x-100, isopropanol, glycerol, proteinase K