Learn More
Grant Instruments™ MPS -1 agitador de alta velocidad / Mezclador de vórtice
Descripción
- Versátil para vórtex de un solo tubo para agitar microplacas, placas de PCR, microtubos y placas de pocillos profundos
- Mezcla microtubos de 0,2 ml a 50 nl a alta velocidad
- Modo de impulso de diente de sierra
- Tamaño muy reducido
- Seguro en entornos húmedos debido a la baja tensión de alimentación 12V. suministro
- <50DBA silencioso
- Se pueden utilizar en temperaturas que oscilan entre +4 °C a 40 °C
- Rpm o 4 preajustes ajustables
- Otorgar el apoyo técnico y de servicio de renombre
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 3 mm |
| Intervalo de velocidad | De 300 rpm a 3200 rpm |
| Tensión | 120/230 V |
| Vataje | 10 W |
| Amperaje | 0,8 A |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fondo (métrico) | 215 mm |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Longitud (métrico) | 215 mm |
| Anchura (métrico) | 225 mm |
| Mostrar más |