missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPP8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16896534 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16896534 20 μL 20 microlitros
16886534 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16896534

Marca: Proteintech 167961AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Heterochromatin component that specifically recognizes and binds methylated ′Lys-9′ of histone H3 (H3K9me) and promotes recruitment of proteins that mediate epigenetic repression. Mediates recruitment of the HUSH complex to H3K9me3 sites: the HUSH complex is recruited to genomic loci rich in H3K9me3 and is probably required to maintain transcriptional silencing by promoting recruitment of SETDB1, a histone methyltransferase that mediates further deposition of H3K9me3. Binds H3K9me and promotes DNA methylation by recruiting DNMT3A to target CpG sites; these can be situated within the coding region of the gene. Mediates down-regulation of CDH1 expression.

Especificaciones

Antígeno MPP8
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.31 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MPHOSPH8
N.º de referencia del gen G3V8T1, Q3TYA6, Q99549
Alias de gen HSMPP8, M phase phosphoprotein 8, MPHOSPH8, MPP8, TWA3
Símbolos de los genes Mphosph8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MPP8 Fusion Protein Ag10268
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 290270, 54737, 75339
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.