missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MPO, Mouse anti-Human, Clone: 3E11, Abnova™

Código de producto. 16151345
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16151345 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16151345

Marca: Abnova H00004353M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: GVSEPLKRKGRVGPLLACIIGTQFRKLRDGDRFWWENEGVFSMQQRQALAQISLPRIICDNTGITTVSKNNIFMSNSYPRDFVNCSTLPALNLASWREAS

Especificaciones

Antígeno MPO
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 3E11
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica myeloperoxidase
N.º de referencia del gen NM_000250
Alias de gen -
Símbolos de los genes MPO
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno MPO (NP_000241, 646 a.a. ∼ 745 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4353
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.