Learn More
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Body, Non-Valved, Polysulfone
Código de producto. 30053117
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/4 in
1/8 in
3/8 in
Tipo de producto:
Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada
Cuerpo de desconexión rápida x manguera dentada
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tipo de producto unitSize
30053117 3/8 in Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada paquete de 25
30052969 1/4 in Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada paquete de 25
30054241 1/8 in Cuerpo de desconexión rápida x manguera dentada paquete de 25
30053054 3/8 in Cuerpo de desconexión rápida x manguera dentada paquete de 25
30054162 1/4 in Cuerpo de desconexión rápida x manguera dentada paquete de 25
30053868 1/8 in Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30053117 Proveedor CPC (Colder) N.º de proveedor 5011296
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect to a coupling insert to quickly create a sterile fluid pathway
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling inserts for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Material Polisulfona
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°F
Cantidad de embalaje 25/Pk.
Método de esterilización 132°C
Forma Straight
Material (sello) Polysulfone
Color Amber tint
Tipo de producto Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada