missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Body, Non-Valved, Polycarbonate
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling inserts for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1/4 in |
| Material | Policarbonato |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Forma | Straight |
| Material (sello) | Polysulfone |
| Tipo de producto | Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?