missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Body, Non-Valved, Polycarbonate
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/4 in
1/8 in
3/8 in
Tipo de producto:
Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada
Cuerpo de desconexión rápida x manguera dentada
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling inserts for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 in |
| Material | Policarbonato |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Forma | Straight |
| Tipo de producto | Cuerpo de desconexión rápida con cierre x manguera dentada |
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido