Learn More
CPC (Colder) MPC Quick-Disconnect Fittings, Cap
Click to view available options
Código de color:
Tinción ámbar
Tinte púrpura
Material (sello):
Policarbonato
Polisulfona
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP |
| Código de color | Tinte púrpura |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -40 °F |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Puerto de salida | Cap |
| Método de esterilización | 121°C |
| Forma | Cap |
| Material (sello) | Policarbonato |