missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Sanitary Insert, Non-Valved, Polysulfone

Código de producto. p-200105149
Click to view available options
Longitud global (métrico):
35,6 mm
43,4 mm
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30054100

Marca: CPC (Colder) 5011331

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Connect to a coupling body to quickly create a sterile fluid pathway

Connect to a female coupling body for easy media transfer. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application

Especificaciones

Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Longitud global (métrico) 43,4 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°F
Puerto de salida Quick Disconnect Body x Sanitary
Método de esterilización 132°C
Forma Straight
Incluye 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Material (sello) Silicone
Color Amber tint
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado