Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Sanitary Insert, Non-Valved, Polysulfone
Código de producto. 30053752
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
35,6 mm
43,4 mm
Incluye:
1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) Incluye unitSize
30053752 43,4 mm 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30054100 43,4 mm 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053209 35,6 mm 3/4 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
30053923 35,6 mm 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria cada uno
4 options
Código de producto. 30053752
Marca: CPC (Colder) 5011332
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect to a coupling body to quickly create a sterile fluid pathway
Connect to a female coupling body for easy media transfer. Mix and match termination sizes for added flexibility. 0.375 in. nominal flow path size. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Longitud global (métrico) 43,4 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°F
Puerto de salida Quick Disconnect Body x Sanitary
Método de esterilización 132°C
Forma Straight
Incluye 1-1/2 in Tamaño de la abrazadera sanitaria
Material (sello) Silicone
Color Amber tint