Learn More
CPC (Colder) MPC/MPX Quick-Disconnect Fittings, Back-to-Back Body Adapter
Código de producto. 30054127
Change view
Click to view available options
Color:
Tinción ámbar
Tinte púrpura
Puerto de salida:
Cuerpo MPC x Cuerpo MPC
Cuerpo MPC x Cuerpo MPX
Cuerpo MPX x Cuerpo MPX
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Puerto de salida unitSize
30054127 Tinte púrpura Cuerpo MPC x Cuerpo MPX cada uno
30053422 Tinción ámbar Cuerpo MPX x Cuerpo MPX cada uno
30053707 Tinción ámbar Cuerpo MPC x Cuerpo MPC cada uno
30053892 Tinte púrpura Cuerpo MPX x Cuerpo MPX cada uno
30053040 Tinte púrpura Cuerpo MPC x Cuerpo MPC cada uno
30053537 Tinción ámbar Cuerpo MPC x Cuerpo MPX cada uno
6 options
Código de producto. 30054127
Marca: CPC (Colder) 5011251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Connect single-use systems that feature identical coupling connections at the end of their tubing
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications to connect tubing with the rest of your system. Free technical application support available to determine which connector type is needed for your application. Connect to a male coupling insert for easy media transfer. Operate ergonomic thumb latch even with gloved hands. Combine MPC and MPX couplings for reducing options
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°F
Puerto de salida Cuerpo MPC x Cuerpo MPX
Método de esterilización 121°C
Forma Straight
Color Tinte púrpura