Especificaciones
| Velocidad motor | 75 l/min |
| Requisitos eléctricos | 400 V/50 Hz |
| Fondo (métrico) | 425 mm |
| Modelo | MPC 601 Tp ATEX Cat.2 |
| Nivel de ruido | < 44 dB |
| Peso (métrico) | 29,7 kg |
| Temperatura máx. (métrico) | 60 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Altura global (métrico) | 272 mm |
| Mostrar más |