Descripción
- Bomba de diafragma a prueba de explosiones ATEX Cat.2
- Regulador de vacío manual con indicador con selector y colector de líquido
- Potente bomba de vacío de diafragma integrada resistente a la corrosión
- Sistema de transmisión sin mantenimiento y vida útil prolongada demostrada del diafragma.
- Requiere un espacio mínimo en la sobremesa gracias a su diseño compacto
- Vacío sin aceite y con pureza analítica
- Diseño ligero y sólido.
- Todas las partes húmedas están hechas de Ryton, Viton o Kalrez
- Diseñado para el funcionamiento continuo
- Utilizar en el laboratorio o en el terreno (con adaptador opcional)
- Marcado CE
Especificaciones
Especificaciones
| Requisitos eléctricos | 400 V/50 Hz |
| Fondo (métrico) | 300 mm |
| Modelo | MPC 301 Zp, ATEX Cat.2 |
| Peso (métrico) | 22,9 kg |
| Temperatura máx. (métrico) | 40 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Caudal | 38 l/min |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Altura global (métrico) | 260 mm |
| Anchura global (métrico) | 240 mm |
| Mostrar más |