Learn More
Welch Ilmvac™ Bomba de vacío MPC 301 Z
Código de producto. 10549785 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
41 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10549785 41 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 10549785
Marca: Welch Ilmvac™ 412722
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bombas para aplicaciones con productos químicos. Las bombas de vacío Welch Ilmvac™ MPC 301 Z utilizan PTFE y otros plásticos fluorados para las partes mojadas para permitir bombear disolventes agresivos y vapores ácidos.
Use these pumps for chemical duty applications. Welch Ilmvac™ MPC 301 Z Vacuum Pumps use PTFE and other fluorinated plastics for the wetted parts to allow aggressive solvent and acid vapors to be pumped.
  • Bajo peso y ergonomía excelente.
  • La tecnología de diafragma probada ofrece un doble beneficio para el usuario.
  • Interruptor de encendido/apagado e interruptor interno de protección térmica para el motor; cable a la red y enchufe
  • Asa de transporte
  • Patas con aislamiento de vibración
  • Los modelos MP se suministran con silenciador de escape.
  • Los modelos MPC se suministran con una válvula de lastre de gas.
  • Vacío sin aceite puro analítico.
  • Fácil de usar.
  • Diseño ligero y sólido.
  • Diseñada para funcionar de forma permanente.
  • Sistema de transmisión sin mantenimiento y vida útil prolongada demostrada del diafragma.
  • Vibración por funcionamiento mínima
  • Amplio intervalo de vacío y flujo para adaptarse a la aplicación
  • Resistencia química superior (modelos MPC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 29,7 pulgadas de mercurio
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 23 x 26,5 x 16,9 cm
Vataje 180 W
Peso (métrico) 11,2 kg
Caudal 41 l/min
Tipo de bomba Bomba de vacío
Clasificación de carcasa IP54
Aplicaciones De uso químico
Presión máxima 8 mbar