Learn More
Cytiva™ Círculo de membrana MP31
Código de producto. 12475252
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
135 x 240 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12475252 135 x 240 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12475252
Marca: Cytiva™ 10407766
Whatman™ MicroPlus MP31 Filtration Membranes are recommended for most routine applications and are manufactured under strictly controlled conditions. Supplied as 135 mm x 240 mm sheets with imprinted grid pattern (white lines on black) to aid particle counting.
  • Product Type: Filtration Membrane
  • Grade: MP31
  • Material: Nitrocellulose
  • Shape: Rectangular Sheets
  • Dimensions (Metric): 135 mm x 240 mm
  • Pore Size: 0.45μm
  • Quantity: 50 Pk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Desechables Single-use
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Grado MP31
Color de rejilla Blanco
Tipo de membrana MP31
N.º por caja 1 cajas
N.° por paquete 50 Pk.
Cantidad 1 Ea.
Forma Rectangular Sheets
Tipo Círculo de membrana MP31
Dimensiones (L x An) 135 x 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1