Descripción
La alúmina N es un óxido de aluminio que se produce de forma natural, como, por ejemplo, los minerales de la bauxita, la bayerita, el corindón, etc., y que cataliza una variedad de reacciones muy útiles en el sector de la industria.
- En los laboratorios de química, se utiliza como medio de cromatografía (disponible en formulaciones básicas, ácidas y neutras), así como para alcoholes, hidrocarburos, esteroides, alcaloides y pigmentos naturales
- Como abrasivo, debido a su dureza y resistencia (por ejemplo, como un sustituto más económico del diamante industrial, y en muchos tipos de papel de lija en forma de cristal)
- Se utiliza habitualmente para eliminar el agua de los flujos de gas
- En la fabricación de cementos dentales y materiales refractarios
- La alúmina neutral (menos activa que la forma básica) es útil para la separación de aldehídos, cetonas, quinonas, ésteres, lactonas y glucósidos
- La alúmina ácida (pH 4,5 cuando está en agua) es el tipo de alúmina más débil y el que menos se utiliza
- La alúmina es útil para la separación de pigmentos ácidos y ácidos fuertes
- Puede causar reacciones de polimerización, condensación y deshidratación
- No debe utilizarse con acetona ni acetato de etilo, que, además, puede saponificarse, como eluyentes
- Se utiliza como dosímetro para la protección radiológica y en aplicaciones terapéuticas por sus propiedades de luminiscencia estimulada ópticamente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 500 g |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C) |
| Tipo | Insoluble en agua |
| Forma física | Polvo |
| Número MDL | MFCD00003424 |
| CAS | 1344-28-1 |