Learn More
MP Biomedicals™ Agar YPD (YEPD), sobres
Código de producto. 11367759 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
10 sobres de 1 l
Código de producto.
11367759 10 sobres de 1 l
1 options
Código de producto. 11367759
Marca: MP Biomedicals™ 114001275
Medio rico para el crecimiento de S. cereviseae en medio líquido
  • Contiene dextrosa, peptona y extracto de levadura
  • Sobres medidos previamente
Formulación
  • Contenido por litro: 20 g de peptona, 10 g de extracto de levadura y 20 g de dextrosa
Cultivo celular de levadura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar YPD (YEPD)
Formulación 20 g/l de peptona tipo M de caseína, 10 g/l de extracto de levadura, 20 g/l de dextrosa y 17 g/l de agar-Y
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en medio líquido
Tipo de empaquetado Sobre
Cantidad 10 x 1000 mL