missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Caldo de YEP, medios deshidratados

Código de producto. 11377759 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Polvo; 1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
11377759 Polvo; 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11377759 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114004032

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Medio rico para el crecimiento de S. cereviseae en medio líquido

  • Contiene peptona y extracto de levadura
  • Útil para levaduras que requieren una fuente de carbono alternativa
  • Polvo a granel
Formulación
  • Contenido/litro: 17 g de Agar, YPD
  • Utilizar 67 g por litro

Cultivo celular de levadura

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Caldo YEP
Formulación Peptona 20 g/l, extracto de levadura-Y 10 g/l
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae en medio líquido
Cantidad 1000 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.