Learn More
MP Biomedicals™ Aglutinina de germen de trigo
Código de producto. p-3575994 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11428511 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11428511
Marca: MP Biomedicals™ 0215226625
La aglutinina del germen de trigo MP Biomedicals™ tiene una afinidad para los residuos de N-acetil-β-D-glucosaminil y los oligómeros N-acetil-β-D-glucosamina.
  • Menos de 4 mg/ml aglutinarán eritrocitos humanos tipo O, y menos de 1 mg/ml aglutinará eritrocitos tratados con neuraminidasa
  • No contiene carbohidratos ligados a proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco a amarillo pálido
Cantidad 25 mg
Fuente Triticum vulgaris
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) Proteómica, regulación del sistema inmunitario
Tipo de producto Lectina