Learn More
MP Biomedicals™ Mezcla de sal Wesson
Mezcla de dieta para insectos
159.90€ - 1595.00€
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Carbonato de calcio al 21 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,039 %, fosfato férrico al 1,47 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,02 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 9 %, sulfato de aluminio potásico al 0,009 %, cloruro de potasio al 12 %, fosfato de potasio monobásico al 31 %, yoduro de potasio al 0,005 %, cloruro sódico al 10,5 %, fluoruro de sodio al 0,057 %, fosfato tricálcico al 14,9 %
Formato Polvo
Especie Rata
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11425672
Ver documentos
MP Biomedicals™
0290285102
2 kg
159.90€
2 Kg
11435672
Ver documentos
MP Biomedicals™
0290285110
10 kg
409.00€
10 Kg
11445672
Ver documentos
MP Biomedicals™
0290285150
50 kg
1595.00€
50 Kg
Descripción
Descripción
Con talco
La mezcla de sal de Wesson está diseñada para la mezcla de la dieta de insectos.
Composición (ingrediente, cantidad):
  • Carbonato de calcio, 21,000%
  • Sulfato de cobre·5H2O, 0,039%
  • Fosfato férrico, 1,470%
  • Sulfato de manganeso·H2O, 0,020%
  • Sulfato de magnesio·7H2O, 9,000%
  • Sulfato de aluminio potásico, 0,009 %
  • Cloruro de potasio, 12,000%
  • Fosfato de potasio monobásico, 31,000%
  • Yoduro de potasio, 0,005%
  • Cloruro sódico, 10,500%
  • Fluoruro de sodio, 0,057%
  • Fosfato tricálcico, 14,900 %
Preparación:
  • Hacer una solución 1X disolviendo 8g de polvo en 1 l de agua destilada.
Especificaciones
Especificaciones
Dieta animal
Polvo
De 15 °C a 30 °C
Carbonato de calcio al 21 %, sulfato de cobre (5H2O) al 0,039 %, fosfato férrico al 1,47 %, sulfato de manganeso (H2O) al 0,02 %, sulfato de magnesio (7H2O) al 9 %, sulfato de aluminio potásico al 0,009 %, cloruro de potasio al 12 %, fosfato de potasio monobásico al 31 %, yoduro de potasio al 0,005 %, cloruro sódico al 10,5 %, fluoruro de sodio al 0,057 %, fosfato tricálcico al 14,9 %
Rata
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
MP Biomedicals™ Mezcla de sal Wesson