Learn More
MP Biomedicals™ Tripsina, solución al 2,5 % (p/v)
Código de producto. 11484805 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11484805 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11484805
Marca: MP Biomedicals™ 091689349
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Enzima porcina derivada del páncreas comúnmente utilizada para la disociación y la desagregación de células y tejidos de mamíferos dependientes del anclaje
  • La concentración de tripsina necesaria para desalojar las células de su sustrato depende principalmente del tipo de célula y la edad del cultivo.
  • Una unidad de tripsina USP es la actividad que causa un cambio en la absorbancia de 0,003 por minuto bajo las condiciones especificadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular, viabilidad y crioconservación
Intervalo de pH De 5 a 6
Contenido y almacenamiento 0 °C y -20 °C
Formulario Solución
Cantidad 100 mL
Tipo de producto Tripsina