Descripción
Los factores de transporte son proteínas que permiten transportar pequeños metabolitos a las células en forma utilizable. La transferrina une el hierro y lo pone a disposición de las células en una forma reconocible.
†Contains <1.0% iron.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
| Tipo de producto | Transferrina |
| pH | 7,24 |
| Cantidad | 1 g |
| Fuente | Plasma humano agrupado |