Learn More
MP Biomedicals™ Tubos TallPrep™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
4,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Tubos TallPrep™ de 4,5 ml (vacíos) Tapones incluidas
- Almacenar a temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | All |
| Incluye | Caps |
| Tipo de producto | Empty Tube |
| Cantidad | 4,5 mL |
| Volumen (métrico) | 4.5 mL |
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.