Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador TallPrep™ para el soporte de 24 tubos de 4,5 ml en FastPrep-24
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
El adaptador TallPrep™ admite 24 tubos de matriz de lisado de 4,5 ml. El diseño ergonómico del adaptador garantiza una carga fácil de los tubos de matriz de lisado, que permanecen sellados de forma segura durante la homogeneización. Se mantiene estable sobre la mesa de trabajo y se suele utilizar como gradilla de tubos. Además, las muestras congeladas de los tubos de matriz de lisado cargados en el adaptador y almacenados a -20 °C o -80 °C están listas para procesarse inmediatamente con una manipulación manual mínima para evitar la degradación de los componentes celulares por parte de enzimas endógenas.
- Aplicación: El adaptador de 24 muestras de 4,5 ml TallPrep™ es ideal para aplicaciones de alto rendimiento, ya que se pueden homogeneizar hasta 24 muestras simultáneamente.
- Capacidad: 20 tubos
- Volumen muestra: Hasta 10 g
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Adaptador |
| Para utilizar con (equipo) | FastPrep-24 y FastPrep-96 |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.