Learn More
MP Biomedicals™ Granos de soja, desgrasados
Código de producto. 11402791 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2,26 kg
11,33 kg
45,35 kg
Tamaño de la unidad:
25 libras
11402791 11,33 kg 25 libras
11492781 2,26 kg -
11412791 45,35 kg -
3 options
Código de producto. 11402791
Marca: MP Biomedicals™ 0296002425
Desgrasada
La soja desgrasada con molienda gruesa se utiliza en la dieta de la investigación con animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dieta animal
Componentes Proteína cruda > 48 %, grasa cruda > 0,5 %, fibra cruda < 3,5 %
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza en la dieta de la investigación con animales.
Forma de partícula Sedimento
Cantidad 11,33 kg
Requisitos de almacenamiento De 15 °C a 30 °C