Learn More
MP Biomedicals™ Sorbitol deshidrogenasa, de hígado de oveja
Código de producto. 11470981 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11470981 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11470981
Marca: MP Biomedicals™ 0215664205
Una oxidorreductasa en metabolismo de carbohidratos que convierte la fructosa en sorbitol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH Aproximadamente de 9,0 a 9,5
Contenido y almacenamiento de 0 °C
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Sorbitol deshidrogenasa, L-iditol deshidrogenasa, poliol deshidrogenasa, SDH
Formulario Polvo