Learn More
MP Biomedicals™ Sephadex™ G-100
Código de producto. 11455222 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11455222 10 g
1 options
Código de producto. 11455222
Marca: MP Biomedicals™ 0219525510
Fractionation Range (MW)
  • Dry Bead Diameter: 40 to 120μm
  • CAS: 9050-94-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 g
Caudal ≥40 cm/hr.
Tamaño de partículas 40 to 120 μm
Volumen del lecho 15 to 20mL/g in Distilled Water
Tipo de producto Sephadex G-100 Media
Formato Powder
Para utilizar con (aplicación) Desalting and group separations of low and high molecular weight molecules, Buffer exchange and the removal of small molecules during the preparation of large biomolecules, such as ampholytes, detergents
Presión máxima 0.96 bar
Tipo de soporte Dextrano entrecruzado con epiclorhidrina
Tipo de muestra Proteins, Enzymes and Peptides
Contenido y almacenamiento 15° to 30°C