Learn More
MP Biomedicals™ Medio SD-URA, polvo
Código de producto. 11337959 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Sobres; 10 x 0,5 l
Código de producto.
11337959 Sobres; 10 x 0,5 l
1 options
Código de producto. 11337959
Marca: MP Biomedicals™ 114813065
Medio sintético completo definido de pérdida única para el crecimiento de S. cereviseae
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Formulación 1,7 g/l de YNB, 5 g/l de sulfato de amonio, 20 g/l de dextrosa y 0,69 g/l de CSM-Ura
Para utilizar con (aplicación) Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae
Tipo de empaquetado Sobre
Cantidad 10 × 500 ml