missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ SD MEDIUM-HIS-LEU-TRP, polvo

Código de producto. 11462310 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 500 ml
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad unitSize
11462310 10 × 500 ml 5 litros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11462310

Marca: MP Biomedicals™ 114830065

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Medios sintéticos definidos de levadura con todos los componentes necesarios para el crecimiento selectivo de Saccharomyces cerevisiae

  • Cada formulación de SD contiene la mezcla de amino ácidos a base de CSM apropiada y 1,7 g/l de YNB, 5 g/l de sulfato amónico y 20 g/l de dextrosa
  • Formulación de pérdida triple
  • Bolsas

Formulación

  • Añadir el contenido del sobre (13,7 g) a 500 ml de agua desionizada y destilada
  • Añadir 17 g/l de agar para el vertido en placas
  • Esterilizar en autoclave a 121 °C durante 15 minutos para medio sintético completo definido de pérdida para el crecimiento de S. cerevisiae

Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certificaciones/conformidad Con certificado de biología molecular™
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Formulario Polvo
Tipo de producto Media Broth
Formulación 1,7 g/l de YNB, 5 g/l de sulfato de amonio, 20 g/l de dextrosa, 0,62 g/l de CSM-HIS-LEU-TRP
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo celular de levaduras, expresión génica, regulación de la transcripción, crecimiento de Saccharomyces cerevisiae, selección de transformantes de levaduras y confirmación de fenotipos auxotróficos
Tipo de empaquetado Sobre
Cantidad 10 × 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.