Learn More
MP Biomedicals™ RapidPURE™ Plasmid Mini Kit
Código de producto. 15797879 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
300 preparaciones
Tamaño de la unidad:
300 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
15797879 300 preparaciones 300 reacciones
1 options
Código de producto. 15797879
Marca: MP Biomedicals™ 112066600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
RapidPURE™ Plasmid Mini Kit for use in routine molecular biology applications such as fluorescent and radioactive sequencing and cloning.
  • El kit está diseñado para aislar hasta 20 μg de ADN plasmídico a partir de 1,5 ml de bacterias cultivadas durante la noche.
  • Todos los pasos se pueden llevar a cabo en una microcentrífuga o en un colector de vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente (de 15 °C a 30°C)
Formato Kit
Tipo de muestra Plasmid Prep
Para utilizar con (aplicación) Aísle hasta 20 ug de ADN plasmídico de 1,5 ml de bacterias cultivadas durante la noche
N.º de reacciones 300 preparaciones
Tipo de producto Kit de aislamiento plasmídico
Volumen de muestra 1.5 mL of Overnight Culture
A menos que se especifique lo contrario, se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.