Learn More
MP Biomedicals™ Polvo de rafinosa
Código de producto. p-4474965 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
227 g
454 g
Tamaño de la unidad:
227 g
454 g
Código de producto. 11347769
Marca: MP Biomedicals™ 114010022
El polvo de pentahidrato es puro al 98 %
  • Polvo blanco
Cultivo celular de levadura, expresión génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Aditivo D-(+)-rafinosa pentahidrato
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular de levadura, expresión génica
Cantidad 454 g