Learn More
MP Biomedicals™ Polvo de rafinosa
Código de producto. 11347769 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
227 g
454 g
Tamaño de la unidad:
227 g
454 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347769 454 g 454 g
11337769 227 g 227 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347769 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 114010022
El polvo de pentahidrato es puro al 98 %
  • Polvo blanco
Cultivo celular de levadura, expresión génica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 15 °C a 30 °C
Aditivo D-(+)-rafinosa pentahidrato
Formulario Polvo
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular de levadura, expresión génica
Cantidad 454 g