Learn More
MP Biomedicals™ Piruvato quinasa de músculo de conejo
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100.000 U
50000 U
Tamaño de la unidad:
100 miles de unidades
50 miles de unidades
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | ≥ 200 U/mg |
| Color | Transparente |
| pH | 7,5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza como enzima de acoplamiento junto con la lactato deshidrogenasa en la cuantificación de ADP y la actividad de las enzimas que catalizan la formación de ADP. |
| Contenido y almacenamiento | -20 °C |
| Fuente | Músculo de conejo |
| Cantidad | 50000 U |
| Tipo de producto | Piruvato quinasa |
| Peso molecular | 237000 |
| Inhibidores | La actividad se inhibe por Ca2+, el fluorofosfato inhibe la reacción enzimática de manera competitiva con respecto a PEP, ATP inhibe la reacción mediante la eliminación de Mg2+ del sustrato MgADP-. |
| Mostrar más |