missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Agar Pseudomonas F

Código de producto. 11490225 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11490225 500 g 500 g
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11490225

Marca: MP Biomedicals™ 091008817

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Usado con glicerol (n.º cat. 1004417) para el aislamiento, cultivo y diferenciación de Pseudomonas aeruginosa sobre la base de la producción de ficocianina (pigmento)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formulario Deshidratado
Tipo de medios Agar Pseudomonas F
Tipo de producto Agar Pseudomonas F
Formulación Polipeptona 20 g/l, sulfato de magnesio 1,5 g/l, fosfato dipotásico 1,5 g/l, agar 14 g/l
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento, cultivo y diferenciación de Pseudomonas aeruginosa
Cantidad 500 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.