missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Protein A from Staphylococcus aureus, 9–11mg

Un receptor de superficie celular altamente estable producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que se pueden conjugar con varias moléculas notificadoras sin afectar al punto de unión de anticuerpos en la molécula

75.70€ - 819.00€

Especificaciones

Tipo de producto Proteína A de Staphylococcus aureus (cepa Cowan)
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) ELISA, inmunohistoquímica, western blot
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11446452
Ver documentos
MP Biomedicals™
0215005101
1 mg
75.70€
1 miligramo
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11456452
Ver documentos
MP Biomedicals™
0215005105
5 mg
252.00€
5 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11466452
Ver documentos
MP Biomedicals™
0215005120
20 mg
819.00€
20 miligramos
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Consists of a single polypeptide chain of molecular weight 42 kDa, containing four repetitive domains rich in aspartic and glutamic acids but devoid of cysteine. Contains little or no carbohydrate and only 4 tyrosine residues and no tryptophans.

  • Gene Id: Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 …SAOUHSC_00069(3919448)
  • Binding Capacity: 9–11mg of human IgG per mg solid (Lit.)
  • Extinction Coefficient: E1%280 = 1.4 (Lit.)
  • Presentation: White frozen solid
  • Isoelectric Point: 4.85 to 5.10(Lit.)

Especificaciones

Especificaciones

Proteína A de Staphylococcus aureus (cepa Cowan)
Liofilizado
ELISA, inmunohistoquímica, western blot
de -20 °C
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
MP Biomedicals™ Protein A from Staphylococcus aureus, 9–11mg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado