missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Protein A from Staphylococcus aureus, 9–11mg

Código de producto. 11456452 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 miligramos
5 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11456452 5 mg 5 miligramos
11446452 1 mg 1 miligramo
11466452 20 mg 20 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11456452

Marca: MP Biomedicals™ 0215005105

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Un receptor de superficie celular altamente estable producido por varias cepas de Staphylococcus aureus que se pueden conjugar con varias moléculas notificadoras sin afectar al punto de unión de anticuerpos en la molécula

Consta de una sola cadena de polipéptidos de peso molecular de 42 kDa, que contiene cuatro dominios repetitivos ricos en ácidos aspárticos y glutámicos, pero carente de cisteína. Contiene poco o ningún carbohidrato y solo 4 residuos de tirosina y ningún triptófano.

  • ID del gen: Staphylococcus aureus subsp. Aureus NCTC 8325 …SAOUHSC_00069 (3919448)
  • Capacidad de unión: De 9 a 11 mg de IgG humana por mg sólido (Lit.)
  • Coeficiente de extinción: E1%280 = 1,4 (Lit.)
  • Presentación: Sólido congelado blanco
  • Punto isoeléctrico: De 4,85 a 5,10 (Lit.)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Tipo de producto Proteína A de Staphylococcus aureus (cepa Cowan)
Cantidad 5 mg
Formulario Liofilizado
Para utilizar con (aplicación) ELISA, inmunohistoquímica, western blot
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.